Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycogène, du foie de bœuf
Code produit. 15595056 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 15595056
Marque: Thermo Scientific Chemicals 225900050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 9005-79-2 | C24H42O21 | 666.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-79-2
Formule moléculaire C24H42O21
Poids moléculaire (g/mol) 666.58
Clé InChI BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-{[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxy}-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]méthoxy}-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]3CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycogen
Formule linéaire (C6H10O5)n
Quantité 5 g
Merck Index 15, 4531
Rotation spécifique +175.00
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: soluble (17.7 g/100 mL). Other solubilities: aq. solutions may appear hazy;, sparingly in alcohol