Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycogène de l’huître
Code produit. p-139170 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
Code produit. 10065690
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le glycogène, numéro CAS 9005-79-2 est une forme du glucose hautement ramifié et polysaccharidique utilisée pour le stockage de l’énergie chez les humains et d’autres animaux.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
Le glycogène est la forme principale dans laquelle l’énergie est stockée chez les animaux ainsi que dans d’autres organismes supérieurs
Il se compose d’une unité de protéine noyau entourée d’unités de glucose hautement ramifiées
Le glycogène est synthétisé par une série de réactions enzymatiques et stocké principalement dans le foie et le muscle squelettique pour fournir de l’énergie pendant les périodes de jeûne et pendant la contraction musculaire
Le glycogène est un analogue de l’amidon, une réserve d’énergie chez les végétaux, bien qu’il soit à la fois plus compact et plus ramifié que l’amidon
Applications
Le glycogène est le plus couramment utilisé comme substance porteuse inerte pour la précipitation des acides nucléiques qui peut augmenter l’efficacité d’extraction de l’ADN et de l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-79-2
Formule moléculaire C24H42O21
Poids moléculaire (g/mol) 666.579
Numéro MDL MFCD00081547
Clé InChI BYSGBSNPRWKUQH-UJDJLXLFSA-N
Synonyme glycogen, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy methyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, glycogen from bovine liver, 2r,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxy-2-2s,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-2r,3s,4r,5r,6r-4,5-dihydroxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy-6-2r,3s,4r,5r,6s-4,5,6-trihydroxy-2-hydroxymethyl oxan-3-yl oxyoxan-2-yl methoxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, 4-o-4-o-alpha-d-glucopyranosyl-6-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
CID PubChem 439177
ChEBI CHEBI:28087
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[[(2R,3S,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)O)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycogen
Note relative au nom From oyster
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 10% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H10O5)n
Quantité 1 g
Merck Index 15, 4531
Conditions de rotation spécifiques +175° (20°C c=0.1,water)
Rotation spécifique +160.0° to +180.0° (20°C, 589nm) (c=0.1, water)
Forme physique Poudre