Learn More
Sulfite de glycol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.90€ - 67.90€
Identifiants chimiques
CAS 3741-38-6
Formule moléculaire C2H4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 108.11
Numéro MDL MFCD00005354
Clé InChI WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
CID PubChem 77342
Nom IUPAC 1,3,2-dioxathiolane 2-oxyde
SMILES O=S1OCCO1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10590761
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
120120250
25 g Flacon en verre Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
10000950
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
120121000
100 g Flacon en verre Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
3741-38-6
108.11
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
77342
O=S1OCCO1
C2H4O3S
MFCD00005354
ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
1,3,2-dioxathiolane 2-oxyde
Spécification
Glycol sulfite
3741-38-6
1.4200g/mL
79°C
98%
1.4450 to 1.447
1.42
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
1,3,2-dioxathiolane 2-oxyde
77342
98%
98%
Incolore
68°C (20.0 mmHg)
Authentic
C2H4O3S
MFCD00005354
ethylene sulfite, glycol sulfite, 1,3,2-dioxathiolane, 2-oxide, glycolsulfite, 1,2-ethylene sulfite, cyclic ethylene sulfite, ethylene glycol cyclic sulfite, ethylene glycol, cyclic sulfite, ethylene sulphite, sulfurous acid, cyclic ester with ethylene glycol
O=S1OCCO1
108.11
108.11
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-131-7
missing translation for 'tsca' : TSCA