Learn More
Acétal de diéthyl de glycolaldéhyde, stab. avec env. 0,1 % de carbonate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382446
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382446 50 g 50g
11362446 2 g 2g
11372446 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11382446 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06282.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 621-63-6 | C6H14O3 | 134.175 g/mol
Glycolaldehyde diethyl acetal is used in the preparation of neooxazolomycin, which is a part of the oxazolomycin family of antibiotics. It is also used in the preparation of pyrimidine based inhibitors of phosphodiesterase 7.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal diéthylique de glycolaldéhyde est utilisé dans la préparation de la néooxazolomycine, qui fait partie de la famille des oxazolomycines (antibiotiques). Il est également utilisé dans la préparation d’inhibiteurs de la phosphodiestérase 7 à base de pyrimidine.
Solubilité
Miscible à l’eau, au chloroforme et à l’acétate d’éthyle.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-63-6
Formule moléculaire C6H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 134.175
Numéro MDL MFCD00051486
Clé InChI IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanol, 2,2-diethoxy, glycolaldehyde diethyl acetal, 2,2-diethoxy-ethanol, 2,2-diethoxyethan-1-ol, glycolaldehyde, diethyl acetal, 2,2-diethoxy alcohol, glycolaldehyde diethyl acetal, stab. with ca sodium carbonate, ethanol,2-diethoxy, acmc-20a2bj
CID PubChem 12129
Nom IUPAC 2,2-diéthoxyéthanol
SMILES CCOC(CO)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolaldehyde diethyl acetal
Note relative au nom stabilized with ≈0.1% sodium carbonate
Point d’ébullition 166°C to 167°C
Point d’éclair 62°C (143°F)
Indice de réfraction 1.416
Quantité 50 g
Beilstein 773727
Informations sur la solubilité Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%