Learn More
Acétal de diméthyle de glycolaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357136
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357136 1 g 1g
11367136 5 g -
11377136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11357136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07099.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 30934-97-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Glycolaldehyde dimethyl acetal is used in the preparation of aceto- xyacetaldehyde dimethyl acetal by reacting with acetic anhydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal diméthylique de glycolaldéhyde est utilisé dans la préparation de l’acétal diméthylique d’acéto-xyacétaldéhyde en réagissant avec l’anhydride acétique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30934-97-5
Formule moléculaire C4H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 106.12
Numéro MDL MFCD00051799
Clé InChI NYPNCQTUZYWFGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolaldehyde dimethyl acetal, ethanol, 2,2-dimethoxy, unii-u5use33y47, 2,2-dimethoxy-ethanol, 2,2-dimethoxy ethanol, glycolaldehydedimethylacetal, acmc-20aksv, 2,2-dimethoxyethan-1-ol, hydroxyacetaldehyde dimethylacetal, 2-hydroxyacetaldehyde dimethyl acetal
CID PubChem 542381
Nom IUPAC 2,2-diméthoxyéthanol
SMILES COC(CO)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolaldehyde dimethyl acetal
Point de fusion <-76°C
Densité 1.05
Point d’ébullition 68°C (21 mmHg)
Point d’éclair 66°C (150°F)
Indice de réfraction 1.413
Quantité 1 g
Beilstein 1697583
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 106.12
Pourcentage de pureté 98%