Learn More
Glycolate standard : C2H3O3- @ 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 17917944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17917944 500 mL 500mL
17909734 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17917944 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGIGLY500
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Glycolate standard : C2H3O3- @ 1000 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolate
CAS 79-14-1
Méthodes Chromatographie ionique
Noms d’analytes ou de composants Glycolate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C2H3O3-
Synonyme C2H3O3-
SMILES OCC(=O)O
Nom IUPAC Glycolate
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 75.04
Quantité 500 mL
Poids de la formule 75,04 g/mol