Learn More
Acide glycolique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycolic acid |
| CAS | 79-14-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Glycolic acid |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C2 H4 O3 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5) |
| SMILES | OCC(=O)O |
| Nom IUPAC | 2-Acide hydroxyacétique |
| Afficher plus |