Learn More
Acide glycolique à 70 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
25 kg
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11935081 25 kg Baril métallique 25kg
10425851 250 g Flacon en verre 250g
10475271 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11935081 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411030250
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-14-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire C2H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 76.051
Numéro MDL MFCD00004312
Clé InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
CID PubChem 757
ChEBI CHEBI:17497
Nom IUPAC 2-Acide hydroxyacétique
SMILES C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolic acid
Note relative au nom 70% in water
Point de fusion 10.0°C
Point d’ébullition 113.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.2700 g/mL
Quantité 25 kg
Conditionnement Baril métallique
Forme physique Solution
Gravité spécifique 1.27
Formule linéaire CH2OHCOOH
Poids de la formule 76.04
Pourcentage de pureté 70%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycolic acid, 67% in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.