Learn More
Acide glycolique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434164 500 g 500g
11424164 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12511.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.70€
    197.65€ / 500g
    Économisez 42.05€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
L’acide glycolique est utilisé pour les traitements de l’acné et anti-âge. Il est également employé dans l’industrie textile comme agent de teinture et de tannage. Il est utilisé dans les polymères d’émulsion, les solvants et les additifs pour l’encre et les peintures. Il est également utile comme intermédiaire de synthèse organique comme les réactions de redox, l’estérification et la polymérisation à longue chaîne. Il agit comme monomère dans la préparation de l’acide polyglycolique et d’autres copolymères biocompatibles. De plus, il est utilisé comme agent de conservation et aromatisant dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans les adhésifs et les plastiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide glycolique est utilisé pour les traitements de l’acné et anti-âge. Il est également employé dans l’industrie textile comme agent de teinture et de tannage. Il est utilisé dans les polymères d’émulsion, les solvants et les additifs pour l’encre et les peintures. Il est également utile comme intermédiaire de synthèse organique comme les réactions de redox, l’estérification et la polymérisation à longue chaîne. Il agit comme monomère dans la préparation de l’acide polyglycolique et d’autres copolymères biocompatibles. De plus, il est utilisé comme agent de conservation et aromatisant dans la synthèse organique. Il est également utilisé dans les adhésifs et les plastiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’éther diéthylique, l’acétone, l’acide acétique et l’acétate d’éthyle.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-14-1
Formule moléculaire C2H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 76.051
Numéro MDL MFCD00004312
Clé InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
CID PubChem 757
ChEBI CHEBI:17497
Nom IUPAC 2-Acide hydroxyacétique
SMILES C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolic Acid
Point de fusion 74°C à 80°C
Densité 1,49
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Sensibilité Hygroscopique
Formule linéaire HOCH2CO2H
Numéro UN UN3261
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,diethyl ether,acetone,acetic acid and ethyl acetate.
Poids de la formule 76.05
Pourcentage de pureté 98%