Learn More
Acide glycolique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15790809 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15790809 25 g Flacon en verre 25g
10327570 100 g Flacon en verre 100g
10746561 500 g Flacon en verre 500g
11985071 2,5kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15790809 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154510250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.10€
    35.65€ / 25g
    Économisez 7.45€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-14-1
Formule moléculaire C2H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 76.051
Clé InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
CID PubChem 757
ChEBI CHEBI:17497
Nom IUPAC 2-Acide hydroxyacétique
SMILES C(C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolic acid
Point de fusion 72,0°C à 80,0°C
Point d’ébullition 100,0°C
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Point d’éclair >300°C
Spectre IR Conforme à la réf
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Cristaux adhérents
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HOCH2CO2H
Tension de vapeur Tension de vapeur :8,1 mmHg à 80°C
Beilstein 03, 228
Merck Index 15, 4534
Poids de la formule 76.04
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Glycolic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-acetic acid