Learn More
Acide glycolique, solution aqueuse d’environ 66 à 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
2 500 ml
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11348096 500ml 500mL
11358096 2 500 ml 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14980.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
L’acide glycolique est utilisé pour évaluer l’efficacité du traitement des peaux glycoliques pour tous les types d’acné. Il est également utilisé dans la synthèse fine de la médecine et comme matière première de cosmétiques et de synthèse organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide glycolique est utilisé pour évaluer l’efficacité du traitement des peaux glycoliques pour tous les types d’acné. Il est également utilisé dans la synthèse fine de la médecine et comme matière première de cosmétiques et de synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-14-1
Formule moléculaire C2H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 76.051
Numéro MDL MFCD00004312
Clé InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
CID PubChem 757
ChEBI CHEBI:17497
Nom IUPAC 2-Acide hydroxyacétique
SMILES C(C(=O)O)O
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Glycolic acid
Point d’ébullition 112°C
Concentration ≈67 % de solution aqueuse
Densité 1,27
Quantité 500ml
Point d’éclair Néant
Odeur Doux
Indice de réfraction 1,411
Formule linéaire HOCH2CO2H
Numéro UN UN3265
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 76.05
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.