Learn More
Acide glycolique, solution aqueuse d’environ 66 à 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
2 500 ml
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358096 2 500 ml 2.50L
11348096 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14980.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 79-14-1 | C2H4O3 | 76.051 g/mol
L’acide glycolique est utilisé pour évaluer l’efficacité du traitement des peaux glycoliques pour tous les types d’acné. Il est également utilisé dans la synthèse fine de la médecine et comme matière première de cosmétiques et de synthèse organique.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide glycolique est utilisé pour évaluer l’efficacité du traitement des peaux glycoliques pour tous les types d’acné. Il est également utilisé dans la synthèse fine de la médecine et comme matière première de cosmétiques et de synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-14-1
Formule moléculaire C2H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 76.051
Numéro MDL MFCD00004312
Clé InChI AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycolic acid, hydroxyacetic acid, glycollic acid, hydroxyethanoic acid, acetic acid, hydroxy, glycolate, caswell no. 470, alpha-hydroxyacetic acid, kyselina glykolova, kyselina glykolova czech
CID PubChem 757
ChEBI CHEBI:17497
Nom IUPAC 2-Acide hydroxyacétique
SMILES C(C(=O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Glycolic acid
Point d’ébullition 112°C
Concentration ≈67 % de solution aqueuse
Densité 1,27
Quantité 2 500 ml
Point d’éclair Néant
Odeur Doux
Indice de réfraction 1,411
Formule linéaire HOCH2CO2H
Numéro UN UN3265
Beilstein 1209322
Merck Index 14,4498
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 76.05
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glycolic acid, ca 66-70% aqueous solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycolic acid