Learn More
Acide glycolique, TRC
Code produit 30134325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134325 100 g 100g
30136249 10 g 10g
17942935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134325 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG645600100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-14-1
Synonyme Acetic acid, 2-hydroxy- (ACI), 2-Hydroxyacetic acid (ACI), Acetic acid, hydroxy- (9CI), Glycolic acid (7CI, 8CI), 2-Hydroxyethanoic acid, Glycocide, GlyPure, GlyPure 70, GlyPure 99, Hydroxyacetic acid, Hydroxyethanoic acid, NSC 166, YST-GCS, α-Hydroxyacetic acid
SMILES OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycolic acid
Notes de qualité de la pureté GC
Formule moléculaire C2 H4 O3
Formule InChI InChI=1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Nom IUPAC 2-Acide hydroxyacétique
Poids moléculaire (g/mol) 76.05
Poids de la formule 76.016
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 100 g