Learn More
Thermo Scientific™ GlycoLink™ Coupling Catalyst
Code produit. 12196510 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
100mL
Code produit. 12196510
Marque: Thermo Scientific™ 88944
Améliorez l’efficacité de la réticulation aldéhyde-hydrazide pour l’immobilisation des glycoprotéines et leur conjugaison avec l’aniline (CAS 62-53-3) et obtenir un système tampon optimisé.
Le catalyseur de couplage Thermo Scientific™ GlycoLink réduit les temps de réaction et augmente l’efficacité du couplage aldéhyde-hydrazide, ce qui permet d’obtenir un couplage supérieur à 90 % des glycoprotéines en 4 heures.
Le catalyseur de couplage GlycoLink est un kit à deux composants composé d’aniline et d’un tampon d’acétate de sodium. Le catalyseur accélère le taux de couplage des fractions hydrazide et alkoxyamine avec des aldéhydes réactifs qui ont été générés par l’oxydation au périodate des cis-diols dans les glycoprotéines. Le catalyseur de couplage GlycoLink augmente l’efficacité de couplage de ces réactions, diminuant ainsi les quantités d’excès molaire des réactifs de marquage nécessaires pour les réactions de conjugaison. Le catalyseur est également utile pour augmenter l’efficacité de liaison des glycoprotéines oxydées ou d’autres molécules contenant des glucides aux résines d’hydrazide.
Points clés :
  • Optimisé : catalyse la réaction de conjugaison aldéhyde-hydrazide et aldéhyde-alkoxyamine
  • Efficace : maximise l’efficacité du couplage et réduit le temps d’incubation nécessaire pour la réaction de couplage
  • Non agressif : n’interfère pas avec la fonction protéique et est facilement éliminé par dessalage ou dialyse
Recommandé dans les cas suivants :
Marquage de molécules contenant de l’aldéhyde avec des alkoxyamines-biotines ; marquage de molécules contenant de l’aldéhyde avec des hydrazides-biotines ; augmentation de l’efficacité de couplage des molécules contenant de l’aldéhyde avec de la résine d’hydrazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stockage à 4°C.
Gamme de produits GlycoLink
Forme Liquide
Quantité 100 ml
Type de produit Catalyseur de couplage
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • GlycoLink Coupling Catalyst
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Aniline