Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromure de glycopyrronium
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bromure de glycopyrronium |
| Quantité | 250 mg |
| Solubilité | Solubilité de la solution aqueuse : soluble. Autres solubilités : insoluble dans le DMSO |
| Point de fusion | 193,0°C à 198,0°C |
| Poids de la formule | 398,34 |
| Clé InChI | VPNYRYCIDCJBOM-UHFFFAOYNA-M |
| SMILES | [Br-].C[N+]1(C)CCC(C1)OC(=O)C(O)(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1 |
| Nom IUPAC | 3-[(2-cyclopentyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-1,1-dimethylpyrrolidin-1-ium bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 398.34 |