Learn More
Glycylglycine, solution tampon 0,2 M, pH 7,5, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glycylglycine buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | Solution de tampon 0,2M |
| pH | 7.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Odeur | Odorless |