Learn More
Glycylglycine, solution tampon 0,2 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Code produit 15435219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435219 250 mL 250mL
15425219 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435219 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62920.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-50-3
Formule moléculaire C4H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.119
Numéro MDL MFCD00008130
Clé InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nom IUPAC Acide 2-[(2-aminoacétyl)amino]acétique
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycylglycine buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 8
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL