Learn More
Thermo Scientific Chemicals Glycylglycylglycine, 99 %
Code produit. 11424844
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11424844
Marque: Thermo Scientific Chemicals A13778.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 556-33-2 | C6H11N3O4 | 189.17 g/mol
Glycylglycylglycine is used as a model peptide for studies of physicochemical parameters and molecular associations of small peptides. Triglycine is used as a copper chelator. It also acts as substrate for reproducible serum protein measurements by the biuret reaction1 and for the assay of aminotripeptidases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La glycylglycylglycine est utilisée comme peptide modèle dans les études des paramètres physico-chimiques et des associations moléculaires de petits peptides. La triglycine est utilisée comme chélateur du cuivre. Elle intervient également comme substrat pour les mesures de protéines sériques reproductibles par réaction1 du biuret et pour le dosage des aminotripeptidases.
Solubilité
Soluble dans l’eau (94,6 mg/ml à 20°C), le méthanol (50 mg/ml) et l’acide acétique 80 % (50 mg/ml).
Remarques
Conserver à -20°C, à l’abri de l’humidité. Évitez la chaleur et la lumière excessives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 556-33-2
Formule moléculaire C6H11N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD00036223
Clé InChI XKUKSGPZAADMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triglycine, glycylglycylglycine, glycyl-glycyl-glycine, diglycylglycine, gly-gly-gly, h-gly-gly-gly-oh, n-n-glycylglycyl glycine, glyglygly, glycine, glycylglycyl, unii-cvk73zdq8b
CID PubChem 11161
ChEBI CHEBI:63961
Nom IUPAC 2-[2-(2-aminoacetamido)acetamido]acetic acid
SMILES NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glycylglycylglycine
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Beilstein 1711130
Merck Index 14,6579
Informations sur la solubilité Soluble in water (94.6mg/ml at 20°C),methanol (50mg/ml),and 80% acetic acid (50mg/ml).
Quantité 1 g
Poids de la formule 191.14
Pourcentage de pureté 99%