Learn More
Glyoxal-bis(2-hydroxyanil), ≥ 97,0 % (de N), Honeywell Fluka™
Code produit. 15673940 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
6 x 25 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
25g
6 pièces
Code produit. 15673940
Marque: Honeywell-Fluka 3325525G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Indicateur de titration des métaux
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1149-16-2
Formule moléculaire C14H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
Numéro MDL MFCD00002183
Clé InChI OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
CID PubChem 5356911
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxal-bis(2-hydroxyanil)
Point de fusion 203°C to 211°C
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2808815
Nom IUPAC 6-{[(1E)-2-[(2-hydroxyphenyl)amino]ethenyl]imino}cyclohexa-2,4-dien-1-one
Poids de la formule 240.26g/mol
Pourcentage de pureté ≥97% (from N)
Odeur Odourless
Conditionnement Bouteille en verre
Compatibilité Passes test for suitable for metal definition
Couleur Jaune
Quantité 25 g