Learn More
Acétal diméthyle glyoxal, 60 % solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11335015
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2000 g
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11335015 2000 g 2kg
11315015 100 g 100g
11325015 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11335015 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18490.0P
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 51673-84-8 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Glyoxal dimethyl acetal is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétal diméthylique de glyoxale est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51673-84-8
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.105
Numéro MDL MFCD00134410
Clé InChI OGFKTAMJLKHRAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetaldehyde, dimethoxy, dimethoxyacetaldehyde, dimethoxy acetaldehyde, glyoxal dimethylacetal, glyoxal dimethyl acetal, 60 wt. % in h2o, acetaldehyde, 2,2-dimethoxy, 2,2-dimethoxyethanal, glyoxaldimethylacetal, dimethoxyethanal
CID PubChem 162650
Nom IUPAC 2,2-diméthoxyacétaldéhyde
SMILES COC(C=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxal dimethyl acetal
Densité 1.15
Point d’ébullition 100°C to 102°C
Point d’éclair 102°C (216°F)
Indice de réfraction 1.414
Quantité 2000 g
Beilstein 1850744
Informations sur la solubilité Fully miscible in water.
Poids de la formule 104.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 60% de solution aqueuse