Learn More
Glyoxalbis (2-hydroxyanil), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10386460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 10386460
Marque: Thermo Scientific Acros 120160100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1149-16-2 | C14H12N2O2 | 240.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1149-16-2
Formule moléculaire C14H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
Numéro MDL MFCD00002183
Clé InChI OMJNMRJMNUREOJ-KOBPNRPCSA-N
Synonyme glyoxal bis 2-hydroxyanil, glyoxalbis 2-hydroxyanil, glyoxal bis o-hydroxyanil, glyoxal bis 2-hydroxyaniline, glyoxylidenebis 2-hydroxyaniline, unii-e2aw5xx09u, gbha, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo bisphenol, phenol, 2,2'-1,2-ethanediylidenedinitrilo bis, 2,2'-ethanediylidenedinitrilo diphenol
CID PubChem 5356911
SMILES OC1=CC=CC=C1N\C=C\N=C1C=CC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Point de fusion 201°C to 205°C
Couleur Beige
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité (0.5% in methanol) Clear
Nom IUPAC 6-{[(1E)-2-[(2-hydroxyphényl)amino]éthènyl]imino}cyclohexa-2,4-diène-1-one
Poids de la formule 240.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre fine