Learn More
Glyoxalbis (2-hydroxyanil), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Glyoxalbis(2-hydroxyanil) |
| Point de fusion | 201°C to 205°C |
| Couleur | Beige |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (105°C) |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 10 g |
| Informations sur la solubilité | (0.5% in methanol) Clear |
| Nom IUPAC | 6-{[(1E)-2-[(2-hydroxyphényl)amino]éthènyl]imino}cyclohexa-2,4-diène-1-one |
| Afficher plus |