Learn More
Acide glyoxylique, 50 % dans l'eau
Code produit 10095720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10095720 5 g Flacon en verre 5g
10187840 500 g Flacon en verre 500g
10300194 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10095720 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 411060050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS : 298-12-4 | C₂H₂O₃ | 74,035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 298-12-4 , 7732-18-5
Formule moléculaire C2H2O3
Poids moléculaire (g/mol) 74.035
Numéro MDL MFCD00006958
Clé InChI HHLFWLYXYJOTON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glyoxylic acid, 2-oxoacetic acid, oxoacetic acid, oxoethanoic acid, glyoxalic acid, formylformic acid, acetic acid, oxo, oxalaldehydic acid, glyoxylate, alpha-ketoacetic acid
CID PubChem 760
ChEBI CHEBI:16891
Nom IUPAC Acide oxaldéhydique
SMILES C(=O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyoxylic acid
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom 50% in water
Point d’ébullition 111.0°C
Point de fusion -93.0°C
Formule linéaire HC(O)COOH
Beilstein 03, IV, 1489
Fieser 05,320; 07,162; 09,228
Densité 1.3000g/mL
Merck Index 15, 4546
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible.
Poids de la formule 74.04
Pourcentage de pureté ≥50%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4140 to 1.4180
Gravité spécifique 1.3
Quantité 5 g
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement