Learn More
Glyparamide, MedChemExpress
Code produit. 16476746
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16476746
Marque: Medchem Express HY15383
MedChemExpress Glyparamide is a chlorophenyl-containing sulfonylurea with hypoglycemic activity; Glyparamide rarely causes hepatic injury.
Glyparamide is a chlorophenyl-containing sulfonylurea with hypoglycemic activity
Spécification
Nom chimique ou matériau Glyparamide
CAS 5581-42-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H16ClN3O3S
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 55 mg/mL (155.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=C(Cl)C=C1)(NC(NC2=CC=C(N(C)C)C=C2)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 353.82
Poids de la formule 353.82
Pourcentage de pureté 98.43%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.