Learn More
Thermo Scientific™ GM6001, contrôle négatif
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Description | Blanc cassé |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Un contrôle imperméant aux cellules négatif pour l’inhibiteur de MMP GM 6001 |
| Formule moléculaire | C23H34N4O4 |
| Poids de la formule | 430.54 |
| Synonyme | (N-t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan methylamide) |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Solubilité | Soluble in DMSO |
| Forme | Solide |