Learn More
Kit d’extraction d’OGM
Click to view available options
:
50 préparations
Description
Le kit d’extraction d’OGM permet une purification rapide et facile de l’ADN pour les tests de sécurité alimentaire pour les organismes génétiquement modifiés. Le kit est capable d’isoler l’ADN hautement purifié à partir d’une grande variété de types d’échantillons différents sans utiliser de réactifs toxiques. Les avantages du kit d’extractiion d’OGM par rapport à d’autres produits disponibles sur le marché sont les suivants :
Performances — isolation de l’ADN extrêmement pur (A260/A280 > 1,8)
Spécificité — adapté aux échantillons alimentaires pour l’analyse des matériaux transgéniques
Efficacité — le temps total de dosage est de moins de 2 heures, ce qui minimise les manipulations
Le kit d’extraction d’OGM utilise la purification d’ADN à base de silice à l’aide de la technologie de colonne de centrifugation pour fournir des échantillons pour les tests d’OGM. Le kit a été spécifiquement adapté pour l’analyse de matériaux transgéniques d’un large éventail de matrices d’échantillons, notamment les matières premières, les aliments transformés et les aliments pour animaux. En éliminant efficacement les inhibiteurs, le kit d’extraction d’OGM fournit de l’ADN isolé et hautement purifié, rapidement, de manière fiable et en toute sécurité.
Le développement et la fabrication de ce kit se font par le biais d’un partenariat avec IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), qui a une longue histoire de recherche et de développement sur les OGM.
Les autres produits connexes comprennent :
Kit d’évaluation quantitative du soja TaqMan™ Roundup Ready
Kit de sélection pour OGM TaqMan™
Kit de quantification du maïs OGM TaqMan™
Le kit d’extraction d’OGM utilise la purification d’ADN à base de silice à l’aide de la technologie de colonne de centrifugation pour fournir des échantillons pour les tests d’OGM. Le kit a été spécifiquement adapté pour l’analyse de matériaux transgéniques d’un large éventail de matrices d’échantillons, notamment les matières premières, les aliments transformés et les aliments pour animaux. En éliminant efficacement les inhibiteurs, le kit d’extraction d’OGM fournit de l’ADN isolé et hautement purifié, rapidement, de manière fiable et en toute sécurité.
Le développement et la fabrication de ce kit se font par le biais d’un partenariat avec IMEGEN (Instituto de Medicina Genomica), qui a une longue histoire de recherche et de développement sur les OGM.
Les autres produits connexes comprennent :
Kit d’évaluation quantitative du soja TaqMan™ Roundup Ready
Kit de sélection pour OGM TaqMan™
Kit de quantification du maïs OGM TaqMan™
Spécification
Spécification
| Description | Kit d’extraction d’OGM, 50 préparations, PCR, PCR quantitative en temps réel (qPCR) séquençage en aval, permet une purification rapide et facile de l’ADN pour une utilisation dans les tests de sécurité alimentaire pour les organismes génétiquement modifiés |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation de silice |
| Type d’échantillon | Alimentation et environnement, Champignons, Végétal, Levures |
| Type de produit final | ADN génomique |
| À utiliser avec (application) | PCR, PCR quantitative en temps réel (qPCR), séquençage |
| Comprend | Tampon de lyse1 2x500 ml, tampon de lyse-2 30 ml, tampon de lavage-1 30 ml, tampon de lavage-2 35 ml, eau 30 ml, tampon protéinase 1,8 ml, protéinase K 30 mg, RNase 10 mg, Colonnes de filtres d’ADN 50, tubes de prélèvement 100 |
| Nbre de réactions | 50 préparation(s) |
| Type de produit | Kit d’extraction d’OGM |
| Volume d’échantillon | 5 à 20g |
| Rendement | 100 ng/μl |