Learn More
Sampling Systems™ GMP Pallet Knife
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
190 mm
240 mm
325 mm
380 mm
440 mm
490 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Strong and flexible
- Range of different lengths
Spécification
Spécification
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Curved |
| Jetable | Reusable |
| Type de produit | Pallet Knife |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 325 mm |