Learn More
Sampling Systems™ Couteaux à palettes BPF
Code produit. p-7138927 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
185 mm
225 mm
325 mm
380 mm
440 mm
495 mm
Longueur (métrique) de lame:
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Largeur (métrique) de lame:
20 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15809631
Marque: Sampling Systems™ A330350
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sampling Systems™ Les couteaux à palettes BPF sont une gamme de couteaux fabriqués en acier inoxydable convenant parfaitement aux applications hygiéniques.
  • Surface lisse
  • Fabrication en acier inoxydable
  • Finition satinée
Spécification
Type de produit Couteau à palette
Finition Poli
Longueur (métrique) de lame 350 mm
Largeur (métrique) de lame 50 mm
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 495 mm