Learn More
Abnova™ GNB1 (Human) Recombinant Protein
Code produit. 16195561
Click to view available options
Quantité:
10 μg
25 μg
Conditionnement:
10µg
25µg
Code produit. 16195561
Marque: Abnova™ H00002782P01.10ug
Human GNB1 full-length ORF ( AAH04186, 1 a.a. - 340 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MSELDQLRQEAEQLKNQIRDARKACADATLSQITNNIDPVGRIQMRTRRTLRGHLAKIYAMHWGTDSRLLVSASQDGKLIIWDSYTTNKVHAIPLRSSWVMTCAYAPSGNYVACGGLDNICSIYNLKTREGNVRVSRELAGHTGYLSCCRFLDDNQIVTSSGDTTCALWDIETGQQTTTFTGHTGDVMSLSLAPDTRLFVSGACDASAKLWDVREGMCRQTFTGHESDINAICFFPNGNAFATGSDDATCRLFDLRADQELMTYSHDNIICGITSVSFSKSGRLLLAGYDDFNCNVWDALKADRAGVLAGHDNRVSCLGVTDDGMAVATGSWDSFLKIWN
Spécification
Numéro d’adhésion AAH04186
Identification génétique (Entrez) 2782
Nom guanine nucleotide binding protein (G protein), beta polypeptide 1
Méthode de préparation Wheat germ expression system
Test du contrôle qualité 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantité 10 μg
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Symbole de gène(s) GNB1
Espèces Wheat Germ (in vitro)
Marqueur de protéine GST
Tampon 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer