Learn More
GNE-3511, MedChemExpress
Code produit. p-200098117
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495438
Marque: Medchem Express HY12947
MedChemExpress GNE-3511 is an orally active bioavailable and brain-penetrant dual leucine zipper kinase (DLK) inhibitor with a Ki of 0.5 nM. GNE-3511 can cross the blood-brain-barrier and can be used for the research of neurodegenerative diseases.
GNE-3511 is an orally active bioavailable and brain-penetrant dual leucine zipper kinase (DLK) inhibitor with a Ki of 0.5 nM. GNE-3511 can cross the blood-brain-barrier and can be used for the research of neurodegenerative diseases.
Spécification
Nom chimique ou matériau GNE-3511
CAS 1496581-76-0
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H26F2N6O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 31.25 mg/mL (70.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=CC=NC(NC2=NC(N3CC(F)(F)CC3)=CC(C4CCN(C5COC5)CC4)=C2)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 440.49
Poids de la formule 440.49
Pourcentage de pureté 98.87%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.