Learn More
GNF-2, MedChemExpress
Code produit. 16484348
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Code produit. 16484348
Marque: Medchem Express HY11007
MedChemExpress GNF-2 is a highly selective, allosteric, non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl. GNF-2 inhibits Ba/F3.p210 proliferation with an IC50 of 138 nM .
GNF-2 is a highly selective, allosteric, non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl. GNF-2 inhibits Ba/F3.p210 proliferation with an IC50 of 138 nM .
Spécification
Nom chimique ou matériau GNF-2
CAS 778270-11-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H13F3N4O2
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.15 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C2=CC(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=NC=N2)=C1)N
Poids moléculaire (g/mol) 374.32
Poids de la formule 374.32
Pourcentage de pureté 98.73%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.