Learn More
Honeywell™ Mousqueton GO55
Code produit 12615003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pour une utilisation avec un équipement de protection contre les chutes.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12615003 Pour une utilisation avec un équipement de protection contre les chutes.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12615003 Fournisseur Honeywell™ Code fournisseur 1009249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.54€
    34.97€ / 1 pièces
    Économisez 37.57€
    51% de réduction
Expédition estimée: 25-03-2027
Mousqueton en acier pour équipement de protection contre les chutes doté d’un crochet à ouverture large.
  • Entièrement en acier
  • Crochet à ouverture large
  • Pour les équipements de protection contre les chutes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EPI catégorie CE : 3, QA : ISO 9001/2000, attestation CE : 0082/036/160/09/00/0256
À utiliser avec (équipement) Équipement de protection contre les chutes
Comprend Ouverture : 55 mm
Résistance Force de rupture : gt;2500 daN
Poids (métrique) 0,450 g
Largeur (métrique) 115 mm
Longueur (métrique) 218 mm
Matériau Acier