Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP Secondary Antibody, HRP
Code produit 10763265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
0.25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10763265 500 μL 0.25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10763265 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 32260
 Article restreint
En stock
Goat Polyclonal Secondary Antibody
This antibody may cross-react with immunoglobulins from other species.
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.5 mg/mL
Conjugué HRP
Formule PBS with proprietary stabilizer and no preservative
Espèces hôtes Goat
Immunogène Purified Rabbit IgG, whole molecule.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Poly-HRP Secondary Antibody, HRP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methylisothiazol-3(2H)-one