Learn More
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Code produit 10037282
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10037282 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10037282 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 656120
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody for ELISA, IHC (P), IP, Western Blot
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Rabbit IgG (H+L)
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué HRP
Formule PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4
Espèces hôtes Goat
Immunogène Gamma Immunoglobin.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycerin