Learn More
3M™ Google Gear™ Lunettes de sécurité, revêtement antibuée/anti-rayures (&KN)
Description
- Design fin et léger moderne pour un excellent ajustement
- Bandeau en néoprène réglable pour faciliter le nettoyage et la stérilisation
- Cliquet pivotant pour un réglage personnel pratique
- Le revêtement anti-buée Scotchgard™ 3M™ offre des propriétés anti-buée et anti-rayures supérieures
- Le revêtement résiste au lavage, au trempage dans l’eau de Javel ou à l’utilisation de lingettes d’alcool sans perte de performances
- Insert spécial de prescription pour lunettes Gear 3M™ disponible
- Offre une excellente protection contre les rayons UV
- Marquage de la lentille : 2C-1,2 3M 1 BT KN
- Marquage du cadre : 3M EN 166 3 4 BT CE
- Protection contre les grandes particules de poussière (3)
- Protection contre les gouttelettes liquides (4)
Spécification
Spécification
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Teinte de la lentille | Transparente |
| Couleur de la monture | Gris et rouge |
| Modèle | GG501NSGAF-EU |
| Quantité | 10/boîte |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Frame Type | Lunettes de sécurité |