Learn More
3M™ 3M Goggle Gear 501 Polycarbonate Clear
Scotchgard Anti-Fog coating resists fogging longer than traditional anti-fog coatings and retains its effectiveness even after multiple washings.
Marque:  3M™ 7100074368
Code produit. 15526565
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Can be disinfected with diluted bleach soaking or alcohol wipes without losing its anti-fog performance
  • Offers excellent protection against UV radiation
  • Adjustable elastic strap
  • Indirect ventilation
  • Low profile frame/shroud
  • Polycarbonate lens