Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Gold |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Type | Solution standard à élément unique à flamme |
| Solvent or Matrix | Chlorure d’hydrogène |
| Quantité | 500 mL |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?