Learn More
Gaze d’or, maille 100 tissée à partir de fils de dia. 0,064 mm (0,0025 po), 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11355237
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
Dimensione della confezione:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11355237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040931.GH
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7440-57-5
Gaze d’or, maille 100 tissée à partir de fils de 0,064 mm (0,0025 po) de diamètre, 99,99 % (base de métaux), utilisée comme électrode.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 7440-57-5
Quantité 100 x 100 mm
Pourcentage de pureté 99.99%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato