Learn More
Gold(I) chloride, 99.99%, BLD Pharm™
Code produit 31031562
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031562 250 mg
31015576 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31031562 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD132343250mg
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Metalsbasis
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(I) chloride
CAS 10294-29-8
Quantité 250 mg
Formule moléculaire AuCl
Numéro MDL MFCD00046175
SMILES [Au+].[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 232.42
Pourcentage de pureté 99.99%