Learn More
Chlorure d’or(I), Premion™, 99,99 % (base métallique), Au 84,2 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11324038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11324038 0.25 g 0.25g
11304038 1 g 1g
11314038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11324038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040432.01
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 10294-29-8 | AuCl | 232.42 g/mol
As intermediates. Also In Chemicals, pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-29-8
Formule moléculaire AuCl
Poids moléculaire (g/mol) 232.42
Numéro MDL MFCD00046175
Clé InChI FDWREHZXQUYJFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme gold i chloride, gold monochloride, gold chloride, aurous chloride, gold chloride trihydride, acmc-1bvpa, gold monochloride, acid, gold i chloride trace metals basis, gold i chloride, saj special grade
CID PubChem 27366
ChEBI CHEBI:30078
Nom IUPAC chlorure d’or
SMILES [Cl-].[Au+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(I) chloride
Point de fusion 289°C (decomposition)
Forme physique Poudre
Quantité 0.25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 7.57 g/mL
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,4515
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in water. soluble in HCl,HBr organic solvents.
Poids de la formule 232.42
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 84.2% min.