Learn More
Cyanure de potassium d’or(I), Premion™, 99,96 % (base de métaux), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le cyanure d’or et de potassium est une source d’or importante utilisée dans l’électrolyse de l’or. Le cyanure d’or et de potassium est principalement utilisé dans la galvanoplastie des métaux. Le cyanure d’or et de potassium est également utilisé pour le placage décoratif des bijoux. Il est utile pour la photoréduction des ions d’or à l’aide de la nanopoudre de ZnO. Il est utile pour la préparation des électrodes à jonction or-or dans la détection voltampérométrique du glucose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gold(I) potassium cyanide |
| Point de fusion | (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule linéaire | KAu(CN)2 |
| Numéro UN | UN1588 |
| Beilstein | 6235525 |
| Merck Index | 14,7628 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Gold(I) potassium cyanide
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P330-Rincer la bouche.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Gold(I) potassium cyanide