Learn More
Cyanure de potassium d’or(I), Premion™, 99,96 % (base de métaux), Au 67,6 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327397
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11327397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012552.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Forme :Poudre cristalline
Le cyanure d’or et de potassium est une source d’or importante utilisée dans l’électrolyse de l’or. Le cyanure d’or et de potassium est principalement utilisé dans la galvanoplastie des métaux. Le cyanure d’or et de potassium est également utilisé pour le placage décoratif des bijoux. Il est utile pour la photoréduction des ions d’or à l’aide de la nanopoudre de ZnO. Il est utile pour la préparation des électrodes à jonction or-or dans la détection voltampérométrique du glucose.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion (decomposition)
CAS 13967-50-5
Forme physique Solide
Quantité 25 g
Formule moléculaire C{2}AuKN{2}
Synonyme Potassium dicyanoaurate(I);Potassium gold cyanide
Pourcentage de pureté 99.96%