Learn More
Acétate d’or(III), 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314717
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
5 g
Conditionnement:
0.50g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314717 0.5 g 0.50g
11394707 1 g 1g
11304717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11314717 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039742.02
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 15804-32-7 | C6H9AuO6 | 374.099 g/mol
Used in solar energy technologies. Used in petrochemical cracking and automotive catalysts, water treatment, plating, textiles, research and in optic, laser, crystal and glass applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15804-32-7
Formule moléculaire C6H9AuO6
Poids moléculaire (g/mol) 374.099
Numéro MDL MFCD00210614
Clé InChI OTCKNHQTLOBDDD-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gold 3+ triacetate, gold iii acetate, gold acetate, acmc-1c3i2, triacetic acid gold iii salt, acetic acid, gold 3+ salt 3:1
CID PubChem 15952561
Nom IUPAC or(3+) ; triacétate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Au+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(III) acetate
Couleur Marron
Forme physique Poudre
Quantité 0.5 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 374.1
Aspect Brown powder