Learn More
Bromure d’or(III), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11414087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11414087 5 g 5g
11404087 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11414087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19514.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10294-28-7 | AuBr3H3 | 439.70 g/mol
Gold(III) bromide is used as a catalyst in a variety of reactions. It catalyzes the reaction between an enynal unit and carbonyl compounds to form a six-membered cyclic compound. Another catalytic use of gold tribromide is in the nucleophilic substitution reaction of propargylic alcohols, with the gold complex acting as an alcohol-activating agent to facilitate the substitution. It can be used as a testing reagent for the presence of ketamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure d’or(III) est utilisé comme catalyseur dans diverses réactions. Il catalyse la réaction entre une unité énynal et des composés carbonylés pour former un composé cyclique à six chaînons. Une autre utilisation catalytique du tribromure d’or réside dans la réaction de substitution nucléophile des alcools propargyliques, le complexe aurifère agissant comme agent activateur de l’alcool pour faciliter la substitution. Il peut être utilisé comme réactif de test de détection de la présence de kétamine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-28-7
Formule moléculaire AuBr3H3
Poids moléculaire (g/mol) 439.70
Numéro MDL MFCD00014171
Clé InChI KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Bromure d’or(III)
SMILES Br.Br.Br.[Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(III) bromide
Point de fusion ∼160°C (decomposition)
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 436.69
Pourcentage de pureté 99%