Learn More
Bromure d’or(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Au 44,6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326538 1 g 1g
11336538 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012162.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10294-28-7 | Molecular Formula: AuBr3H3 | Molecular Weight: 439.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-28-7
Formule moléculaire AuBr3H3
Poids moléculaire (g/mol) 439.70
Numéro MDL MFCD00014171
Clé InChI KJCSJLXVPHOFJC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Bromure d’or(III)
SMILES Br.Br.Br.[Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold(III) bromide
Point de fusion ∼160°C (decomposition)
Forme physique Granulaire
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3260
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 436.69
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 44.6% min.