Learn More
Nanoparticules d’or, 50 nm, fournies en PBS 0,1 mm, 95 %, dia. ext. 1, absorption 535 nm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15400717
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 15400717
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J67157.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
For conjugate development by passive adsorption of proteins and other ligands to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Pour le développement conjugué par adsorption passive de protéines et d’autres ligands sur la surface de nanoparticules en or
  • Les conjugués peuvent être utilisés dans les applications de transfert, de microscopie électronique et d’immunohistochimie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-57-5
Formule moléculaire Au
Poids moléculaire (g/mol) 196.97
Numéro MDL MFCD00003436
Clé InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CID PubChem 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nom IUPAC or
SMILES [Au]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gold nanoparticles
Couleur Rose à rouge
Note relative au nom supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 535nm absorption
Quantité 25 mL
Granulométrie 50nm
Sensibilité Light sensitive
Forme Liquide
Pourcentage de pureté 95%