Learn More
Poudre de palladium, or et platine, APS < 5 microns, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Gold Platinum Palladium powder |
| Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids | Au:Pt:Pd; 40:40:20 wt% |
| Quantité | 5 g |
| Granulométrie | APS <5 Micron |
| Forme | Poudre |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Numéro MDL | MFCD00192403 |
| Numéro UN | UN3089 |
| Pourcentage de pureté | 99.9% |