Learn More
OHAUS™ Balances de poche série Gold
Code produit. p-3611577 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
100 g, 0,22 lb
300 g, 0,6 lb.
500 g (18 oz)
Modèle:
YA102
YA302
YA501
Précision affichage:
0,01 g
0,05 g
0,1 g
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 13572320
Marque: OHAUS™ 80251912
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfaites pour peser des bijoux, des pièces de monnaie et de petites pièces. Les balances de poche OHAUS série Gold sont dotées d’un grand écran LCD rétroéclairé et d’un système de calibrage externe.
  • Plage de tarage de pleine capacité
  • Arrêt automatique
  • Indicateur de stabilité
  • Indicateur de batterie faible
  • Boîtier à couvercle rabattable en plastique robuste
  • Plateau de pesée : 2,50D × 2,63 po (6,4 × 6,7 cm) (P x l)
  • Dimensions : 2,75 × 3,875 × 0,875 po (7,0 × 9,8 × 2,2 cm) (L x l x H)
  • Poids net : 2,7 oz.
  • Deux piles AAA incluses
Certifications
CE
Compliance
Émission AS/NZS4251.1, immunité AS/NZS4252.1.
Garantie
Un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de batterie 2 AAA
Certifications/Conformité ISO 9001:2008, AS/NZS 4251.1, AS/NZS 4252.1, CE
Capacité 500 g (18 oz)
Type d’affichage LCD
Précision affichage 0,1 g
Format Gramme, once, carat, grain
Comprend Plastique
Linéarité ±3 g
Matériau Plastique ABS, acier inox
Modèle YA501
Reproductibilité ±3 g
Plage de températures (impériale) 50°F à 77°F
Plage de températures (métrique) 10°C à 25°C
Type Balance de poche série Gold
Dimensions (L x l x H) 7,5 x 11 x 2 cm (2,9 x 4,3 x 0,79 in)
Longueur (impériale) 2,9 in
Longueur (métrique) 7,5 cm
Largeur (impériale) 4,3 in
Largeur (métrique) 11 cm
Hauteur (impériale) 0,79 in
Hauteur (métrique) 2 cm
Poids (impériale) 0,16 lb
Poids (métrique) 0,076 kg