Learn More
Grenaille d’or, 0,8 à 6 mm (0,03 à 0,2 po), Premion™, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371129
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 11371129
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 011355.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 7440-57-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 7440-57-5
Quantité 25 g
Pourcentage de pureté 99.999%