Learn More
Grenaille d’or, semi-sphérique, 6,35 mm (0,25 po) et moins, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| CAS | 7440-57-5 |
| Quantité | 25 g |
| Pourcentage de pureté | 99.95% |